주요 문서
Z653020
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, for open bath circulators, diam. 12-13 mm, polypropylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩144,536
₩144,536
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩144,536
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.77
₩144,536
예상 입고일2025년 6월 02일세부사항
material
polypropylene
특징
Holds 90 x 12-13 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970306
파라미터
+80 °C temp. limit
직경
12-13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)