주요 문서
Z615684
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, for water baths, diam. 12-13 mm, polypropylene
동의어(들):
tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩127,789
₩127,789
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩127,789
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.77
₩127,789
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
특징
Holds 90 x 12-13 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970381
파라미터
+80 °C temp. limit
직경
12-13 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polypropylene tray and test tube inserts for use up to +80 °C. When tempering solvent-containing or acidic samples above 60 °C, it is recommended that stainless steel test tube inserts are used, as the plastic can be attacked.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)