주요 문서
Z743193
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 10 mm (11 mm), stainless steel
동의어(들):
tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩166,257
₩166,257
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩166,257
About This Item
UNSPSC 코드:
41103706
NACRES:
NB.77
₩166,257
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 9970322
파라미터
150 °C max. temp.
직경
10 mm (11 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)