주요 문서
Z620440
Schott® narrow mouth reagent bottles
capacity 500 mL, flat head glass stopper, clear glass bottle
동의어(들):
211654408
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
clear glass bottle
flat head glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle
조인트
joint ST/NS24/29
특징
cap
제조업체/상표
DURAN®
Schott 211654408
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)