주요 문서
Z530492
Sigma-Aldrich
Drying tubes with joint
joint: ST/NS 19/22
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩80,287
₩80,287
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩80,287
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩80,287
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
colorless cap
colorless tube
조인트
joint: ST/NS19/22
특징
graduations: no
길이
95 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Desiccant area- 27 mm L
The Aldrich drying tubes are made of borosilicate glass and are designed with a bent goose-neck and standard taper jointed end. The tube also contains a desiccant area to hold the desiccant. Joint angle is a 75°.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)