주요 문서
Z648418
Quickfit® vertical receiver adapter
joint: ST/NS 24/29
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩124,947
₩124,947
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩124,947
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩124,947
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/29
제조업체/상표
Quickfit RA 13/33/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
일반 설명
Vacuum connection with screw-thread adapter for flexible tubing.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)