주요 문서
Z567698
PTFE-faced silicone septa for Q-Tube and QianCap
Septa 12 mL Low
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩258,724
₩258,724
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩258,724
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩258,724
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Q Labtech 100-000825-001
파라미터
120 psi max. pressure
직경 × 두께
20.4 mm × 2.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This disposable septa is made of blue PTFE face and white silicone backing. The blue PTFE liner has excellent chemical resistance and silicon backing has reseal ability. It fits on Q-Tube-12mL, QianCap-15 and 25. Using other septa may cause explosion.
법적 정보
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)