주요 문서
Z564338
Sigma-Aldrich
Rubber filter aid
O.D. × I.D. 76 mm × 32 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩83,027
₩83,027
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩83,027
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩83,027
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
O.D. × I.D.
76 mm × 32 mm
일반 설명
Supports and seals a funnel in the neck of a filter flask. Bottom of the aid is flat to ensure a tight seal against the lip of the flask.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)