주요 문서
Z562246
Stainless steel crucible tongs with platinum tips
L 8 in.
동의어(들):
Stainless Steel Tongs
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,193,720
₩2,193,720
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,193,720
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
₩2,193,720
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
bowed end
길이
8 in.
중량
1.25 g
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)