주요 문서
Z562092
Platinum crucible
standard, capacity 30 mL
동의어(들):
crucibles
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩4,542,125
₩4,542,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩4,542,125
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩4,542,125
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
platinum
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Birmingham metals BC10
용량
30 mL
접시 직경 × 높이
37.5 mm × 41 mm , Base 22.5 mm
중량
24.0 g+/- 5%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
특징 및 장점
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
1–2 / 2 질문  
  1. May i know if the purity of the platinum is 99.99
    1 답변
    1. Yes, this product in manufactured from starting material with a minimum purity of 99.99%.
      도움이 되었습니까?
  2. Are the platinum crucibles made of pure platinum? Specifically referring to item Z562092-1EA.
    1 답변
    1. These crucibles are primarily made from platinum, although they may also consist of platinum/gold or platinum/rhodium alloys.