주요 문서
Z225622
Stainless steel forceps
Specimen, L 12 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩58,464
₩58,464
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩58,464
About This Item
UNSPSC 코드:
41122405
NACRES:
NB.35
₩58,464
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
길이
12 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with serrated tips
애플리케이션
Stainless steel forceps have been used for specimen embedding.
특징 및 장점
  • Available in different sizes, styles, and designs
  • Tips: pointed, blunt, rounded, curved, angled, or flat
  • Inner surfaces: plain or serrated for extra grip
  • Defined dimensions for precision work
  • Foam or silicone-covered tips for extra grip
  • Self-closing/locking guide pins to keep the tips aligned for a firmer grip
  • Inert polytetrafluoroethylene (PTFE) coating prevents contamination, scratching, or damage to delicate samples
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)