주요 문서
Z562157
Platinum evaporating dish
capacity 30 mL
동의어(들):
evaporating dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩3,267,285
₩3,267,285
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩3,267,285
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.43
₩3,267,285
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
circles
platinum
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Birmingham metals BD5
높이 × 너비
22 mm × 50.0 mm
용량
30 mL
접시 직경 × 높이
50 mm × 22 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Dishes of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent. For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)