주요 문서
Z557625
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped splash-guard adapter
capacity 100 mL, female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩262,479
₩262,479
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩262,479
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
₩262,479
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
조인트
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
설명
anti-climb
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Application: for use between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into condenser in case of "bumping. Tapered sidewalls eliminate hold up common to round style adapters and permits continuous washing with condensed solvent.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)