주요 문서
Z102571
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Dean-Stark trap
capacity 325 mL, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,532,853
₩1,532,853
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,532,853
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩1,532,853
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
조인트
joint: ST/NS24/40
용량
325 mL
관련 카테고리
일반 설명
For azeotroping large amounts of water, 325 mL capacity. With 24/40 joints and 4 mm bore PTFE stopcock.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)