주요 문서
Z509361
Sigma-Aldrich
Weighing funnel
size XL, anti-static PP
동의어(들):
Measuring funnel, Scale funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩174,986
₩174,986
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩174,986
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.71
₩174,986
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
anti-static PP
크기
XL
포장
pkg of 10 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
  • Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
  • Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
  • Suitable for safe handling of hazardous materials
  • Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)