주요 문서
BR578000
BRAND® burette clamp, aluminum die casting for 2 burettes, with roll mounting
동의어(들):
Accessories, Burette clamp, Burettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩180,163
₩180,163
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩180,163
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.43
₩180,163
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
BRAND 78000
일반 설명
Burettes up to 50 ml can be mounted in seconds. PVC-coated clamps provide a secure grip. Comfortable height adjustment. Graduations remain visible. Very sturdy design, easy to operate. Integral support connector.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)