주요 문서
500410
Supelco
Stand for SCOTTY® 48 Cylinder
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩183,817
₩183,817
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩183,817
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
₩183,817
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
포장
pkg of 1 ea
응용 분야
environmental
일반 설명
Stabilizes your cylinder on a benchtop or other flat surface. This item will hold cylinders with a four-inch diameter.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)