주요 문서
Z507121
Supelco
Michel-Miller column plug
Front seal, PTFE, thread size 80 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩440,815
₩440,815
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩440,815
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
₩440,815
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE
제조업체/상표
Ace Glass 584660
기술
LPLC: suitable
나사산 크기
80 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Solid plug for use as stopper with Ace-Threds. Seals M-M column ends, Plugs with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)