주요 문서
Z423068
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩990,336
₩990,336
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩990,336
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩990,336
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS24/40
용량
500 mL
사이드암 유격
170 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Suggested flask size: 22 L - 50 L
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)