주요 문서
Z420999
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor UV lamp
output450 W
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
CE compliant: no
CSA approved: no
제조업체/상표
Ace Glass 7825-34
재고 정보
not available in Canada, EU
길이
121.92 mm , arc length
전체 길이
244.35 mm
출력
450 W
일반 설명
Medium pressure, quartz, mercury-vapor lamp. The 61 cm PTFE covered lead wires, fitted with pin type connectors and 6 in. cord for connecting to power supply, permit lowering lamp into well for vertical operation. Of total energy radiated, approximately 40-48% is in the ultraviolet portion of the spectrum, 40-43% in the visible, the balance in the infrared.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. The Ace photochemical reactor UV lamp (Z420999) comes with the power supply?
    1 답변
    1. A power supply is not included with this product.