주요 문서
Z259551
Sigma-Aldrich
Ace photochemical immersion well
Quartz
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,301,919
₩2,301,919
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,301,919
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NC.25
₩2,301,919
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Ace Glass 787435
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Double-walled, with small diameter inner tube that extends down the annular space to insure flow of coolant from bottom of well upwards to outlet.
Compression seal inside reactor vessel allows adjustable height of well. Total length: 390 mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)