주요 문서
Z214612
Micro photochemical reactor UV lamp
output5.5 watts
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,630,192
₩1,630,192
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,630,192
About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
₩1,630,192
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
CE compliant: no
CSA approved: no
제조업체/상표
Ace Glass 1213208
재고 정보
not available in EU, Canada
출력
5.5 watts
일반 설명
Cold cathode, low pressure, mercury arc, gaseous discharge lamps made of double bore quartz. Lamp power consumption is 5.5 watts, with principle output at 254 nanometers. Lamps are rated for 5000 hours of operation.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)