주요 문서
SYNC101100
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 14/20, L 100 mm
동의어(들):
Synthware C101100, distilling column, fractional column
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩113,274
₩113,274
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩113,274
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩113,274
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C101100
길이
100 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)