제조업체/상표
J. Young
사이드암 O.D.
13 mm
스톱콕 크기
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
Features:
- PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
- Grease-free glass-to-PTFE seals
- High-vacuum to 10-6 torr
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터