주요 문서
Z414158
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves
standard manifold, positions, 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,424,328
₩2,424,328
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,424,328
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
₩2,424,328
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
positions 4
길이
400 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
NOTE: J Young valves are currently unavailable. We are temporarily supplying another high quality valve that Sigma-Aldrich has tested and approved.
The dual bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware; these have been tested and approved by our Glass Center.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)