주요 문서
Z404020
IKA® EUROSTAR POWER control-visc stirrers
digital laboratory stirrer, for tasks up to the high viscosity range, 230V, 1/cs
동의어(들):
lab mixers, laboratory mixers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
제품 Z404020은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
AC/DC 입력
230 V AC
조절형 척(chuck) 크기
0.5‑10 mm
특징
CE compliant
포장
pack of 1
case of 1 ×
제조업체/상표
IKA 2600000
파라미터
max. torque (60 Ncm)
50-2000 rpm speed
높이 × 너비 × 깊이
205 mm × 80 mm × 190 mm
중량
3.8 kg
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
IKA® EUROSTAR Power Control-Visc Stirrer
Premium quality variable speed electric motors have extra torque for stirring high-viscosity materials, up to 40 L (in terms of H2O). Note: Order stirring shafts separately. Same features as EUROSTAR power basic, additionally: Iabworldsoft software is available to allow speed and torque parameters to be controlled, regulated and documented via a PC.
  • Powerful, digital laboratory stirrer for tasks up to the - high viscosity - range
  • Digital speed/torque display
  • Viscosity max.: 50,000 cps
  • Digital display presents rated - / actual speed
  • Integrated torque trend display for viscosity control
  • Analog interface for recording speed and torque
  • RS 232 interface
법적 정보
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)