주요 문서
Z309079
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
center joint: ST/NS 29/32, parallel socket joint: 14/23, 5° side socket joint: 14/23, 10° side socket joint: 14/23, 15° side socket joint: 29/32
동의어(들):
MAF4/41
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩380,422
₩380,422
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩380,422
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩380,422
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
라벨
C
조인트
10° side socket joint: 14/23
15° side socket joint: 29/32
5° side socket joint: 14/23
center joint: ST/NS29/32
parallel socket joint: 14/23
무균
non-sterile
포장
case of 1
제조업체/상표
Quickfit MAF 4/41
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)