주요 문서
Z303798
Quickfit® wide-neck reaction flask
capacity 1,000 mL, Spherical
동의어(들):
FR1LF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩229,593
₩229,593
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩229,593
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩229,593
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom
wide-neck
무균
non-sterile
특징
closure type Lid
Spherical
포장
pack of 1
제조업체/상표
Quickfit FR 1LF
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reaction flasks have a flat flange so that lids can be quickly and easily detached. Flanges have 100 mm bore for easy addition or removal of starting materials and products, as well as for simple cleaning. Z653322 has 75mm bore. Order lids and clips separately.
NOTE: Z338052 is cylindrical.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)