주요 문서
Z691038
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
flange bore 75 mm, center joint: ST/NS 34/35
동의어(들):
DA5/75
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
Z691038-1EA
₩257,201
₩257,201
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
Z691038-1EA
₩257,201
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩257,201
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
material
borosilicate glass
조인트
center joint: ST/NS34/35
무균
non-sterile
포장
case of 1
제조업체/상표
Quickfit DA5/75
재고 정보
not available in USA and Canada
플렌지 보어
75 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)