주요 문서
Z309028
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 6 mm, blade W 52 mm, joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
ST7/2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩38,063
5 EA
₩136,315
₩38,063
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩38,063
5 EA
₩136,315
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
₩38,063
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE
조인트
joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Quickfit ST 7/20
재고 정보
not available in USA and Canada
블레이드 너비
52 mm
샤프트(shaft) 깊이
6 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
특징 및 장점
  • Manufactured from white PTFE for maximum resistance to chemical attack
  • They are designed to be used in conjunction with Quickfit glass stirrer shafts
  • PTFE blades can be pivoted on the glass shaft to allow passage through small neck diameters to allow use with a range of bottles, flasks and wide neck reaction vessels
  • Suitable for use at temperatures up to 250°C
  • Blades are detachable for cleaning and replacement purposes
  • Useful for sweeping close to the vessel walls as they will not cause scratching
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)