주요 문서
Z400483
Ace Trubore® glass stirrer assembly
joint: ST/NS 24/40, for flask size, 250 ‑ 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩328,150
₩328,150
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩328,150
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
₩328,150
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
glass
조인트
joint: ST/NS24/40
특징
for flask size 250 ‑ 500 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8041-30
직경 × 길이
4 mm × 10_ mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
법적 정보
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)