뒤로
Quickfit
®
Cone/Screw-thread Adapters
Products
제품 카테고리
adapters (9)
Manufacturer
제품 필터
Showing 1-9 of 9
비교
제품 번호
설명
가격
Z302325
Quickfit
®
Cone/Screw-thread Adapters,
13 thread (couples 6.0 - 7.0 mm diameter), joint: ST/NS 14/23
확장
가격 보기
Z302368
Quickfit
®
Cone/Screw-thread Adapters,
13 thread (couples 6.0 - 7.0 mm diameter), joint: ST/NS 29/32
확장
가격 보기
Z302384
Quickfit
®
Cone/Screw-thread Adapters,
18 thread (couples 7.0 - 8.5 mm diameter), joint: ST/NS 14/23
확장
가격 보기
Z302430
Quickfit
®
Cone/Screw-thread Adapters,
24 thread (couples 10.5 - 11.5 mm diameter), joint: ST/NS 19/26
확장
가격 보기
Z302341
Quickfit
®
Cone/Screw-thread Adapters,
13 thread (couples 6.0 - 7.0 mm diameter), joint: ST/NS 24/29
확장
가격 보기
Z302457
Quickfit
®
Cone/Screw-thread Adapters,
24 thread (couples 10.5 - 11.5 mm diameter), joint: ST/NS 29/32
확장
가격 보기
Z302449
Quickfit
®
Cone/Screw-thread Adapters,
24 thread (couples 10.5 - 11.5 mm diameter), joint: ST/NS 24/29
확장
가격 보기
Z302414
Quickfit
®
Cone/Screw-thread Adapters,
18 thread (couples 7.0 - 8.5 mm diameter), joint: ST/NS 29/32
확장
가격 보기
Z302406
Quickfit
®
Cone/Screw-thread Adapters,
18 thread (couples 7.0 - 8.5 mm diameter), joint: ST/NS 24/29