주요 문서
Z292974
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator: no
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 EA
₩456,750
₩456,750
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 EA
₩456,750
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
₩456,750
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.05721.0001
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
250 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kasparas Petkevicius et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(2), e21266-e21266 (2021-01-24)
Tissue-resident macrophages are required for homeostasis, but also contribute to tissue dysfunction in pathophysiological states. The sympathetic neurotransmitter norepinephrine (NE) induces an anti-inflammatory and tissue-reparative phenotype in macrophages. As NE has a well-established role in promoting triglyceride lipolysis in adipocytes