주요 문서
Z292966
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 EA
₩631,229
₩631,229
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 EA
₩631,229
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
₩631,229
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.05626.0001
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
10 cm × 20 cm
레이어 두께
250 μm
플레이트 길이 × 너비
10 cm × 20 cm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)