제품 Z285331은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
AC/DC 입력
115 V
특징
CSA approved
for flask size 3000 mL
제조업체/상표
Glas-Col 100B-TM568
재고 정보
not available in EU
출력
530 watts
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
- Not CE compliant
기타 정보
Must be used with power controller.
법적 정보
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터