₩716,996
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
Corning 6947-4L
재고 정보
not available in EU
용량
4,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed for viscous reaction materials. 500 and 1,000 mL kettles have interchangeable covers with four openings (24/40 joints). 2,000, 3,000 and 4,000 mL kettles have three openings with 24/40 joints and one with a 34/45 joint. Flanges of covers and bottoms are finely ground for a tight seal. Order clamp separately.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.