주요 문서
Z508527
Ace flat-bottom reaction flasks
capacity 4,000 mL, w/ O-ring groove
동의어(들):
bottom flask, flat flask, reaction flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩745,315
₩745,315
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩745,315
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩745,315
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
flat bottom
single-neck
무균
non-sterile
특징
closure type Lid
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6511-60
용량
4,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cylindrical heavy-wall reaction flask with a flat bottom rounded into side of wall, and extra-thick flat flange. No constriction at top facilitates introduction or removal of material and allows easy cleaning. Optional O-ring groove allows use of CAPFE O-rings rather than gaskets. Flask is supplied with one CAPFE O-ring. Order reaction flask heads and clamps separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)