주요 문서
Z281778
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX transfer line
tube L 120 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩247,863
₩247,863
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩247,863
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩247,863
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
튜브 길이
120 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Two 12 gauge SS needles (6 and 18 in.) are connected to the CHEM-FLEX 106 tubing with nylon clamps. Liquids contact only PTFE and SS during transfers. For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie.
The nylon clamps are replaceable, see Z224170.
Please note: To see all 58 stainless steel 304 syringe needles with non-coring points click here
법적 정보
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)