주요 문서
Z273600
Apiezon® grease
T
동의어(들):
Apiezon Grease, High-Performance Grease
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩508,109
₩508,109
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩508,109
About This Item
UNSPSC 코드:
15121900
NACRES:
NB.35
₩508,109
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
vapor pressure
5 × 10-9 mmHg ( 20 °C)
설명
usage: high temp
제조업체/상표
Apiezon
파라미터
+10-+120 °C temperature
중량
25 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
법적 정보
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
419.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
215 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1