주요 문서
BR61610
BRAND® stopcock grease
동의어(들):
Accessories, Stopcock grease, Stopcocks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩107,895
₩107,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩107,895
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩107,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
양식
grease
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 61610
일반 설명
High vacuum quality, silicone-free for lubricating burette stopcocks.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)