주요 문서
Z273597
Apiezon® grease
N
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩526,785
₩526,785
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩526,785
About This Item
UNSPSC 코드:
15121900
NACRES:
NB.35
₩526,785
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
vapor pressure
8 × 10-10 mmHg ( 20 °C)
설명
usage: Forms rubbery cushion that protects glassware from shock
제조업체/상표
Apiezon
파라미터
-273-+30 °C temperature
중량
25 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
법적 정보
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)