주요 문서
Z263273
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 65 oz (2000 mL), white polypropylene cap, clear, PTFE flat liner
동의어(들):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 PKG
₩228,375
₩228,375
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 PKG
₩228,375
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
₩228,375
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
캡 크기
83-400
조인트
Joints threaded neck (83-400)
무균
non-sterile
특징
graduations: no
with cap
with cap
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216932
용량
65 oz (2000 mL)
직경 × 높이
122 mm × 213 mm
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)