주요 문서
BR128764
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 2000 mL
동의어(들):
Bottles, PFA, Plastics
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,077,930
₩1,077,930
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,077,930
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
₩1,077,930
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
material
PFA cap
round translucent PFA bottle
조인트
Joints threaded neck (S40)
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 128764
보틀 직경 × 높이
130 mm × 245 mm
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)