주요 문서
Z259497
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Vessel only, capacity 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,056,311
₩1,056,311
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,056,311
About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
NACRES:
NC.25
₩1,056,311
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Ace Glass 786316
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)