주요 문서
Z247545
Coors evaporating dishes
capacity 35 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
material
circles
porcelain
무균
non-sterile
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Coorstek 66196
높이
24 mm
용량
35 mL
접시 직경
60 mm
상부 O.D.
60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)