주요 문서
Z168068
Sigma-Aldrich
Double eyewash safety station
Includes two 32oz polyethylene bottles with covered eye cups and discharge tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩161,791
₩161,791
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩161,791
About This Item
UNSPSC 코드:
46181802
NACRES:
NB.35
₩161,791
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F24868-0000
일반 설명
Molded plastic, wall-mountable backboard with two bottle wells, mirror, and instructions for use and maintenance in four languages (English, Spanish, French, and German). Includes two 32oz squeezable PE bottles with covered eye cups and discharge tube. Shipped empty.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)