주요 문서
Z233021
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 250 mL
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
Z233021 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
조인트
Joints neck (50)
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 10
제조업체/상표
DURAN® 212263603
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
140 mm
용량
250 mL
플라스크 O.D.
85 mm
경부 O.D.
50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The original DURAN® Erlenmeyer flasks are perfect for laboratory use. Additionally, the uniform wall thickness, minimal thermal expansion, and the resulting high thermal shock resistance are exceptional features. As a result, DURAN® Erlenmeyer flasks are particularly well suited for use with extremely high temperatures and rapid temperature changes.
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
특징 및 장점
  • Complies with DIN ISO 24450
  • Made up of borosilicate glass 3.3
  • The wide neck makes filling and cleaning simple
  • Conical form facilitates easy mixing
  • Graduation marks on an easy-to-read scale to indicate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Excellent chemical resistance
  • Nearly inert behavior
  • High usage temperature
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)