주요 문서
Z232971
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 25 mL
동의어(들):
conical flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩20,097
₩20,097
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩20,097
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩20,097
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
조인트
Joints neck (31)
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 10
제조업체/상표
DURAN® 212261405
재고 정보
not available in USA and Canada
높이
70 mm
용량
25 mL
플라스크 O.D.
43 mm
경부 O.D.
31 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
기타 정보
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)