주요 문서
Z220469
Sigma-Aldrich
Deoxygenation apparatus
flask size 250 mL, joint: ST/NS 14/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,251,089
₩1,251,089
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,251,089
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
₩1,251,089
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
joint: ST/NS14/20
플라스크 크기
250 mL
일반 설명
One-piece condenser/flask unit for degassing solvents. Flask has angled ST/NS: joint and 7 mm gas dispersion tube (porosity 25-50 μm) with glass stopcock.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)