주요 문서
Z219363
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 19, L 12 in.
동의어(들):
304 Stainless Steel Needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩86,275
₩86,275
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩86,275
About This Item
UNSPSC 코드:
41122002
NACRES:
NB.03
₩86,275
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
설명
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cadence Science
길이
12 in.
게이지
19
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1